Principaux documents
SAB1409035
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMUG1 antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 46 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMUG1(23583)
Description générale
SMUG1 is a glycosylase that removes uracil from single- and double-stranded DNA in nuclear chromatin, thus contributing to base excision repair.[supplied by OMIM
Immunogène
SMUG1 (AAH00417.1, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQAFLLGSIHEPAGALMEPQPCPGSLAESFLEEELRLNAELSQLQFSEPVGIIYNPVEYAWEPHRNYVTRYCQGPKEVLFLGMNPGPFGMAQTGVPFGEVSMVRDWLGIVGPVLTPPQEHPKRPVLGLECPQSEGPRQSMGHEIKSELLMGGCSWIRGKIQCDRVQVRRPGFSSQL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable