Principaux documents
SAB1408848
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OLIG1 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BHLHB6, bHLHe21
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.43 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OLIG1(116448)
Immunogène
OLIG1 (NP_620450.1, 80 a.a. ~ 159 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDAKEEQQQQLRRKINSRERKRMQDLNLAMDALREVILPYSAAHCQGAPGRKLSKIATLLLARNYILLLGSSLQELRRAL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable