Documents
SAB1408772
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDX4 antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34.76 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDX4(1046)
Immunogène
CDX4 (NP_005184, 202 a.a. ~ 284 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RKSELAVNLGLSERQVKIWFQNRRAKERKMIKKKISQFENSGGSVQSDSDSISPGELPNTFFTTPSAVRGFQPIEIQQVIVSE*
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable