SAB1408681
Anti-AZIN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC3832, MGC691, OAZI, OAZIN, ODC1L
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~49.5 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... AZIN1(51582)
Description générale
Immunogène
Sequence
MKGFIDDANYSVGLLDEGTNLGNVIDNYVYEHTLTGKNAFFVGDLGKIVKKHSQWQNVVAQIKPFYTVKCNSAPAVLEILAALGTGFACSSKNEMALVQELGVPPENIIYISPCKQVSQIKYAAKVGVNILTCDNEIELKKIARNHPNAKVLLHIATEDNIGGEEGNMKFGTTLKNCRHLLECAKELDVQIIGVKFHVSSACKESQVYVHALSDARCVFDMAGEIGFTMNMLDIGGGFTGTEFQLEEVNHVISPLLDIYFPEGSGVKIISEPGSYYVSSAFTLAVNIIAKKVVENDKFPSGVEKTGSDEPAFMYYMNDGVYGSFASKLSEDLNTIPEVHKKYKEDEPLFTSSLWGPSCDELDQIVESCLLPELNVGDWLIFDNMGADSFHEPSAFNDFQRPAIYYMMSFSDWYEMQDAGITSDSMMKNFFFVPSCIQLSQEDSFSAEA
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable