Documents
SAB1408537
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HIWI3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~96.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIWIL3(440822)
Catégories apparentées
Description générale
PIWIL3 belongs to the Argonaute family of proteins, which function in development and maintenance of germline stem cells (Sasaki et al., 2003 [PubMed 12906857]).[supplied by OMIM
Immunogène
PIWIL3 (NP_001008496, 1 a.a. ~ 882 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRARTRARGRARRRESYQQEAPGGPRAPGSATTQEPPQLQSTPRPLQEEVPVVRPLQPRAARGGAGGGAQSQGVKEPGPEAGLHTAPLQERRIGGVFQDLVVNTRQDMKHVKDSKTGSEGTVVQLLANHFRVISRPQWVAYKYNVDYKPDIEDGNLRTILLDQHRRKFGERHIFDGNSLLLSRPLKERRVEWLSTTKDKNIVKITVEFSKELTPTSPDCLRYYNILFRRTFKLLDFEQVGRNYYTKKKAIQLYRHGTSLEIWLGYVTSVLQYENSITLCADVSHKLLRIETAYDFIKRTSAQAQTGNIREEVTNKLIGSIVLTKYNNKTYRVDDIDWKQNPEDTFNKSDGSKITYIDYYRQQHKEIVTVKKQPLLVSQGRWKKGLTGTQREPILLIPQLCHMTGLTDEIRKDYSIMKELAKHTRLSPRRRHHTLKEFINTLQDNKKVRELLQLWDLKFDTNFLSVPGRVLKNANIVQGRRMVKANSQGDWSREIRELPLLNAMPLHSWLILYSRSSHREAMSLKGHLQSVTAPMGITMKPAEMIEVDGDANSYIDTLRKYTRPTLQMGMSCLLVFKVICILPNDDKRRYDSIKRYLCTKCPIPSQCVVKKTLEKVQARTIVTKIAQQMNCKMGGALWKVETDVQRTMFVGIDCFHDIVNRQKSIAGFVASTNAELTKWYSQCVIQKTGEELVKELEICLKAALDVWCKNESSMPHSVIVYRDGVGDGQLQALLDHEAKKMSTYLKTISPNNFTLAFIVVKKRINTRFFLKHGSNFQNPPPGTVIDVELTRNEWYDFFIVSQSVQDGTVTPTHYNVIYDTIGLSPDTVQRLTYCLCHMYYNLPGIIRVPAPCHYAHKLAYLVGQSIHQEPNRSLSTRLFYL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable