Key Documents
SAB1408252
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MIZIP, RP11-48C7.4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~26.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
ZMYND19 is a MYND zinc finger domain-containing protein that binds to the C terminus of melanin-concentrating hormone receptor-1 (MCHR1; MIM 601751) (Bachner et al., 2002 [PubMed 12208518]), and to the N termini of alpha-tubulin (TUBA1; MIM 191110), and beta-tubulin (TUBB; MIM 191130) (Francke et al., 2005 [PubMed 16039987]).[supplied by OMIM
Immunogène
ZMYND19 (NP_612471, 1 a.a. ~ 227 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTDFKLGIVRLGRVAGKTKYTLIDEQDIPLVESYSFEARMEVDADGNGAKIFAYAFDKNRGRGSGRLLHELLWERHRGGVAPGFQVVHLNAVTVDNRLDNLQLVPWGWRPKAEETSSKQREQSLYWLAIQQLPTDPIEEQFPVLNVTRYYNANGDVVEEEENSCTYYECHYPPCTVIEKQLREFNICGRCQVARYCGSQCQQKDWPAHKKHCRERKRPFQHELEPER
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable