SAB1408191
Anti-CHMP4C antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC22825, SNF7-3, Shax3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~26.4 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CHMP4C(92421)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSKLGKFFKGGGSSKSRAAPSPQEALVRLRETEEMLGKKQEYLENRIQREIALAKKHGTQNKRAALQALKRKKRFEKQLTQIDGTLSTIEFQREALENSHTNTEVLRNMGFAAKAMKSVHENMDLNKIDDLMQEITEQQDIAQEISEAFSQRVGFGDDFDEDELMAELEELEQEELNKKMTNIRLPNVPSSSLPAQPNRKPGMSSTARRSRAASSQRAEEEDDDIKQLAAWAT
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable