SAB1407357
Anti-MOCS3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC9252, UBA4, dJ914P20.3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~49.7 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MOCS3(27304)
Description générale
Immunogène
Sequence
MASREEVLALQAEVAQREEELNSLKQKLASALLAEQEPQPERLVPVSPLPPKAALSRDEILRYSRQLVLPELGVHGQLRLGTACVLIVGCGGLGCPLAQYLAAAGVGRLGLVDYDVVEMSNLARQVLHGEALAGQAKAFSAAASLRRLNSAVECVPYTQALTPATALDLVRRYDVVADCSDNVPTRYLVNDACVLAGRPLVSASALRFEGQITVYHYDGGPCYRCIFPQPPPAETVTNCADGGVLGVVTGVLGCLQALEVLKIAAGLGPSYSGSLLLFDALRGHFRSIRLRSRRLDCAACGERPTVTDLLDYEAFCGSSATDKCRSLQLLSPEERVSVTDYKRLLDSGAFHLLLDVRPQVEVDICRLPHALHIPLKHLERRDAESLKLLKEAIWEEKQGTQEGAAVPIYVICKLGNDSQKAVKILQSLSAAQELDPLTVRDVVGGLMAWAAKIDGTFPQY
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1