Merck
Toutes les photos(5)
Documents
SAB1406962
Sigma-Aldrich
Anti-CDK2AP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DOC-1R, FLJ10636, p14
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~13.86 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK2AP2(10263)
Immunogène
CDK2AP2 (AAH02850, 1 a.a. ~ 126 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSYKPIAPAPSSTPGSSTPGPGTPVPTGSVPSPSGSVPGAGAPFRPLFNDFGPPSMGYVQAMKPPGAQGSQSTYTDLLSVIEEMGKEIRPTYAGSKSAMERLKRGIIHARALVRECLAETERNART
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable