SAB1405990
Anti-SP110 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ22835, IFI41, IFI75, IPR1, VODI
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~61.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SP110(3431)
Description générale
Immunogène
Sequence
MFTMTRAMEEALFQHFMHQKLGIAYAIHKPFPFFEGLLDNSIITKRMYMESLEACRNLIPVSRVVHNILTQLERTFNLSLLVTLFSQINLREYPNLVTIYRSFKRVGASYERQSRDTPILLEAPTGLAEGSSLHTPLALPPPQPPQPSCSPCAPRVSEPGTSSQQSDEILSESPSPSDPVLPLPALIQEGRSTSVTNDKLTSKMNAEEDSEEMPSLLTSTVQVASDNLIPQIRDKEDPQEMPHSPLGSMPEIRDNSPEPNDPEEPQEVSSTPSDKKGKKRKRCIWSTPKRRHKKKSLPRALSRHGIQKKLKRVDQVPQKKDDSTCNSTVETRAQKARTECARKSRSEEIIDGTSEMNEGKRSQKTPSTPRRVTQGAASPGHGIQEKLQVVDKVTQRKDDSTWNSEVMMRVQKARTKCARKSRSKEKKKEKDICSSSKRRFQKNIHRRGKPKSDTVDFHCSKLPVTCGEAKGILYKKKMKHGSSVKCIRNEDGTWLTPNEFEVEGKGRNAKNWKRNIRCEGMTLGELLKSGLLLCPPRINLKRELNSK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable