Documents
SAB1405829
Sigma-Aldrich
Anti-FRK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GTK, PTK5, RAK
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55.66 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FRK(2444)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the TYR family of protein kinases. This tyrosine kinase is a nuclear protein and may function during G1 and S phase of the cell cycle and suppress growth. (provided by RefSeq)
Immunogène
FRK (AAH12916, 1 a.a. ~ 505 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSNICQRLWEYLEPYLPCLSTEADKSTVIENPGALCSPQSQRHGHYFVALFDYQARTAEDLSFRAGDKLQVLDTLHEGWWFARHLEKRRDGSSQQLQGYIPSNYVAEDRSLQAEPWFFGAIGRSDAEKQLLYSENKTGSFLIRESESQKGEFSLSVLDGAVVKHYRIKRLDEGGFFLTRRRIFSTLNEFVSHYTKTSDGLCVKLGKPCLKIQVPAPFDLSYKTVDQWEIDHNSIQLLKRLGSGQFGEVWEGLWNNTTPVAVKTLKPGSMDPNDFLREAQIMKNLRHPKLIQLYAVCTLEDPIYIITELVRHGSLQEYLQNDTGSKIHLTQQVDMAAQVASGMAYLESRNYIHRDLAARNVLVGEHNIYKVADFGLARVFKVDNEDIYESRHEIKLPVKWTAPEAIRSNKFSIKSDVWSFGILLYEIITYGKMPYSGMTGAQVIQMLAQNYRLPQPSNCPQQFYNIMLECWNAEPKERPTFETLRWKLEDYFETDSSYSDANNFIR
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable