Documents
SAB1405094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSAD, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D2, ascites fluid
Synonyme(s) :
CSD, FLJ44987, FLJ45500, MGC119354, MGC119355, MGC119357, PCAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSAD(51380)
Immunogène
CSAD (NP_057073, 1 a.a. ~ 98 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADSEALPSLAGDPVAVEALLRAVFGVVVDEAIQKGTSVSQKVCEWKEPEELKQLLDLELRSQGESQKQILERCRAVIRYSVKTGHPRFFNQLFSGLD
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable