Documents
SAB1405086
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFDP3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CT30, E2F-like, HCA661, MGC161639
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFDP3(51270)
Catégories apparentées
Description générale
TFDP3 is a member of the DP family of proteins, which form heterodimers with E2F proteins (see E2F1; MIM 189971) and regulate transcription (Qiao et al., 2007 [PubMed 17062573]).[supplied by OMIM
Immunogène
TFDP3 (NP_057605, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQRPAASNIPVVGSPNPPSTHFASQNQHSYSSPPWAGQHNRKGEKNGMGLCRLSMKVWETVQRKGTTSCQEVVGELVAKFRAASNHASPNESAYDVKNI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable