Principaux documents
SAB1405083
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EGFL7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC111117, RP11-251M1.2, VE-STATIN, ZNEU1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~53.61 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EGFL7(51162)
Immunogène
EGFL7 (AAH12377.1, 24 a.a. ~ 273 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YRPGRRVCAVRAHGDPVSESFVQRVYQPFLTTCDGHRACSTYRTIYRTAYRRSPGLAPARPRYACCPGWKRTSGLPGACGAAICQPPCRNGGSCVQPGRCRCPAGWRGDTCQSDVDERSARRGGCPQRCINTAGSYWCQCWEGHSLSADGTLCVPKGGPPRVAPNPTGVDSAMKEEVQRLQSRVDLLEEKLQLVLAPLHSLASQALEHGLPDPGSLLVHSFQQLGRIDSLSEQISFLEEQLGSCSCKKDS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable