SAB1405048
Monoclonal Anti-UBE2T antibody produced in mouse
clone 4G1-4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HSPC150, PIG50
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G1-4C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47.78 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBE2T(29089)
Description générale
Immunogène
Sequence
MQRASRLKRELHMLATEPPPGITCWQDKDQMDDLRAQILGGANTPYEKGVFKLEVIIPERYPFEPPQIRFLTPIYHPNIDSAGRICLDVLKLPPKGAWRPSLNIATVLTSIQLLMSEPNPDDPLMADISSEFKYNKPAFLKNARQWTEKHARQKQKADEEEMLDNLPEAGDSRVHNSTQKRKASQLVGIEKKFHPDV
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable