Principaux documents
SAB1404937
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NLGN4Y antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KIAA0951
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40.85 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NLGN4Y(22829)
Description générale
Neuroligins, such as NLGN4Y, are cell adhesion molecules present at the postsynaptic side of the synapse and may be essential for the formation of functional synapses (Jamain et al., 2003 [PubMed 12669065]).[supplied by OMIM
Immunogène
NLGN4Y (AAH32567, 1 a.a. ~ 134 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLPIWFTTSLDTLMTYVQDQNEDCLYLNIYVPMEDGTNIKRNADDITSNDHGEDKDIHEQNSKKPVMVYIHGGSYMEGTGNMIDGSILASYGNVIVITINYRLGILGMQEARLCGSSKMFNYFKSPFTNLINFF
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable