SAB1404853
Monoclonal Anti-CAMKK2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CAMKK, CAMKKB, KIAA0787, MGC15254
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAMKK2(10645)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MSSCVSSQPSSNRAAPQDELGGRGSSSSESQKPCEALRGLSSLSIHLGMESFIVVTECEPGCAVDLGLARDRPLEADGQEVPLDSSGSQARPHLSGRKLSLQERSQGGLAAGGSLDMNGRCICPSLPYSP
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable