Principaux documents
SAB1404825
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBM14 antibody produced in mouse
clone 4E1, ascites fluid
Synonyme(s) :
COAA, DKFZp779J0927, MGC15912, MGC31756, PSP2, SIP, SYTIP1, TMEM137
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E1, monoclonal
Poids mol.
antigen ~38.1 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBM14(10432)
Immunogène
RBM14 (AAH00488, 51 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AIEALHGHELRPGRALVVEMSRPRPLNTWKIFVGNVSAACTSQELRSLFERRGRVIECDVVKDYAFVHMEKEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPGLAVQ
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable