Principaux documents
SAB1404703
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B4GALT5 antibody produced in mouse
clone 4B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.55 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~0.5 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence immunogène
AQGILIRDNVRTIGAQVYEQVLRSAYAKRNSSVNDSDYPLDLNHSETFLQTTTFLPEDFTYFANHTCPERLPSMKGPIDINMSEIGMDYIHELFSKDPTIKLGG*
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... B4GALT5(9334)
Description générale
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant B4GALT5.
Immunogène
B4GALT5 (NP_004767, 48 a.a. ~ 152 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Forme physique
Clear, colorless solution in phosphate buffered saline, pH 7.2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable