SAB1404116
Monoclonal Anti-NELL1 antibody produced in mouse
clone 3F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ45906, IDH3GL, NRP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NELL1(4745)
Description générale
Immunogène
Sequence
CRRMSCPPLNCSPDSLPVHIAGQCCKVCRPKCIYGGKVLAEGQRILTKSCRECRGGVLVKITEMCPPLNCSEKDHILPENQCCRVCRGHNFCAEGPKCGE
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable