Principaux documents
SAB1403978
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IMPA1 antibody produced in mouse
clone 1E6-F11, ascites fluid
Synonyme(s) :
IMPA
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E6-F11, monoclonal
Poids mol.
antigen ~56.58 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IMPA1(3612)
Immunogène
IMPA1 (AAH08381, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADPWQECMDYAVTLARQAGEVVCEAIKNEMNVMLKSSPVDLVTATDQKVEKMLISSIKEKYPSHSFIGEESVAAGEKSILTDNPTWIIDPIDGTTNFVHRFPFVAVSIGFAVNKKIEFGVVYSCVEGKMYTARKGKGAFCNGQKLQVSQQEDITKSLLVTELGSSRTPETVRMVLSNMEKLFCIPVHGIRSVGTAAVNMCLVATGGADAYYEMGIHCWDVAGAGIIVTEAGGVLMDVTGGPFDLMSRRVIAANNRILAERIAKEIQVIPLQRDDED
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable