SAB1403518
Monoclonal Anti-ACP1 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43.49 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACP1(52)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAEQATKSVLFVCLGNICRSPIAEAVFRKLVTDQNISENWVIDSGAVSDWNVGRSPDPRAVSCLRNHGIHTAHKARQITKEDFATFDYILCMDESNLRDLNRKSNQVKTCKAKIELLGSYDPQKQLIIEDPYYGNDSDFETVYQQCVRCCRAFLEKAH
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable