Documents
SAB1403472
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC46235
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TTL(150465)
Catégories apparentées
Description générale
TTL is a cytosolic enzyme involved in the posttranslational modification of alpha-tubulin (see MIM 602529). Alpha-tubulin within assembled microtubules is detyrosinated over time at the C terminus. After microtubule disassembly, TTL restores the tyrosine residues and consequently participates in a cycle of tubulin detyrosination and tyrosination (Erck et al., 2003 [PubMed 14571137]).[supplied by OMIM
Immunogène
TTL (NP_714923, 279 a.a. ~ 377 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LESSILLQIKHIIRNCLLSVEPAISTKHLPYQSFQLFGFDFMVDEELKVWLIEVNGAPACAQKLYAELCQGIVDIAISSVFPPPDVEQPQTQPAAFIKL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable