SAB1402880
Monoclonal Anti-SRGN antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ12930, MGC9289, PPG, PRG, PRG1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43.49 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SRGN(5552)
Description générale
Immunogène
Sequence
MMQKLLKCSRLVLALALILVLESSVQGYPTQRARYQWVRCNPDSNSANCLEEKGPMFELLPGESNKIPRLRTDLFPKTRIQDLNRIFPLSEDYSGSGFGSGSGSGSGSGSGFLTEMEQDYQLVDESDAFHDNLRSLDRNLPSDSQDLGQHGLEEDFML
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable