Principaux documents
SAB1402607
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAR1A antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
SAR1, SARA1, Sara, masra2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SAR1A(56681)
Immunogène
SAR1A (AAH03658, 1 a.a. ~ 198 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSFIFEWIYNGFSSVLQFLGLYKKSGKLVFLGLDNAGKTTLLHMLKDDRLGQHVPTLHPTSEELTIAGMTFTTFDLGGHEQARRVWKNYLPAINGIVFLVDCADHSRLVESKVELNALMTDETISNVPILILGNKIDRTDAISEEKLREIFGLYGQTTGKGNVTLKELNARPMEVFMCSVLKRQGYGEGFRWLSQYID
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ilka Wilhelmi et al.
Nature communications, 7, 12347-12347 (2016-08-06)
The transport of secretory proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi depends on COPII-coated vesicles. While the basic principles of the COPII machinery have been identified, it remains largely unknown how COPII transport is regulated to accommodate tissue-