Documents
SAB1402598
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C4ORF43 antibody produced in mouse
clone 4A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ11184
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~48.44 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C4orf43(55319)
Catégories apparentées
Immunogène
C4orf43 (AAH11842.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPKAPKGKSAGREKKVIHPYSRKAAQITREAHKQEKKEKLKNEKALRLNLVGEKLQWFQNHLDPPKKRYSKKDACELIERYLNRFSSELEQIELHNSIRDRQGRRHCSRETVIKQTMERERQQFEGYGLEIPDILNASNLKTFREWDFDLKKLPNIKMRKICANDAIPKTCKRKTTITVDQDLGELELNDESSDSDEEMTAVA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable