Documents
SAB1402081
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G4D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
cPLA2delta
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
The phospholipase A2 enzyme family, including PLA2G4D, catalyze the hydrolysis of glycerophospholipids at the sn-2 position and then liberate free fatty acids and lysophospholipids (Chiba et al., 2004 [PubMed 14709560]).[supplied by OMIM
Immunogène
PLA2G4D (AAH34571.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRLMRRIPEPRICFLEAIWSNIFSLNLLDAWYDLTSSGESWKQHIKDKTRSLEKEPLTTSGTSSRLEASWLQPGTALAQAFKGFLTGRPLHQRSPNFLQGLQLHQDYCSHKDFSTWADYQLDSMPSQLTPKEPRLCLVDAAYFINTSSPSMFRPGRRLDLILSFDYSLSAPFEVPWSPQGNPSAQPGQAPEASSRATEPLPHTARVPKGRRGVRP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable