SAB1401862
Anti-CLPB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ13152, HSP78, SKD3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLPB(81570)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MLGSLVLRRKALAPRLLLRLLRSPTLRGHGGASGRNVTTGSLGEPQWLRVATGGRPGTSPALFSGRGAATGGRQGGRFDTKCLAAATWGRLPGPEETLPGQDSWNGVPSRAGLGMCALAAALVVHCYSKSPSNKDAALLEAARANNMQEVSRLLSEGADVNAKHRLGWTALMVAAINRNNSVVQVLLAAGADPNLGDDFSSVYKTAKEQGIHSLEDGGQDGASRHITNQWTSALEFRRWLGLPAGVLITREDDFNNRLNNRASFKGCTALHYAVLADDYRTVKELLDGGANPLQRNEMGHTPLDYAREGEVMKLLRTSEAKYQEKQRKREAEERRRFPLEQRLKEHIIGQESAIATVGAAIRRKENGWYDEEHPLVFLFLGSSGIGKTELAKQTAKYMHKDAKKGFIRLDMSEFQERHEVAKFIGSPPGYVGHEEGGQLTKKLKQCPNAVVLFDEVDKAHPDVLTIMLQLFDEGRLTDGKGKTIDCKDAIFIMTSNVASDEIAQHALQLRQEALEMSRNRIAENLGDVQISDKITISKNFKENVIRPILKAHFRRDEFLGRINEIVYFLPFCHSELIQLVNKELNFWAKRAKQRHNITLLWDREVADVLVDGYNVHYGARSIKHEVERRVVNQLAAAYEQDLLPGGCTLRITVEDSDKQLLKSPELPSPQAEKRLPKLRLEIIDKDSKTRRLDIRAPLHPEKVCNTI
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable