Documents
SAB1401856
Sigma-Aldrich
Anti-CYB5B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CYB5-M, CYPB5M, DKFZp686M0619, OMB5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CYB5B(80777)
Immunogène
CYB5B (AAH04373.1, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATAEASGSDGKGQEVETSVTYYRLEEVAKRNSLKELWLVIHGRVYDVTRFLNEHPGGEEVLLEQAGVDASESFEDVGHSSDAREMLKQYYIGDIHPSDLKPESGSKDPSKNDTCKSCWAYWILPIIGAVLLGFLYRYYTSESKSS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable