Key Documents
SAB1401731
Sigma-Aldrich
Anti-MED18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20045, p28b
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MED18(54797)
Catégories apparentées
Description générale
MED18 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II (Sato et al., 2003 [PubMed 12584197]).[supplied by OMIM
Immunogène
MED18 (AAH02694.1, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAPPVTMMPVTGGTINMMEYLLQGSVLDHSLESLIHRLRGLCDNMEPETFLDHEMVFLLKGQQASPFVLRARRSMDRAGAPWHLRYLGQPEMGDKNRHALVRNCVDIATSENLTDFLMEMGFRMDHEFVAKGHLFRKGIMKIMVYKIFRILVPGNTDSTEALSLSYLVELSVVAPAGQDMVSDDMKNFAEQLKPLVHLEKIDPKRLM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable