SAB1401511
Anti-TNK2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ACK, ACK1, FLJ44758, FLJ45547, p21cdc42Hs
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNK2(10188)
Description générale
Immunogène
Sequence
MQPEEGTGWLLELLSEVQLQQYFLRLRDDLNVTRLSHFEYVKNEDLEKIGMGRPGQRRLWEAVKRRKALCKRKSWMSKVFSGKRLEAEFPPHHSQSTFRKTSPAPGGPAGEGPLQSLTCLIGEKDLRLLEKLGDGSFVVVRRGEWDAPSGKTVSVAVKCLKPDVLSQPEAMDDFIREVNAMHSLDHRNLIRLYGVVLTPPMKMVTELAPLGSLLDRLRKHQGHFLLGTLSRYAVQVAEGMGYLESKRFIHRDLAARNLLLATRDLVKIGDFGLMRALPQNDDHYVMQEHRKVPFAWCAPESLKPPWRDISASSSTQFPHAVPCFPTSLLAKLLLRHSVPASSREIKLVSILC
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable