SAB1401326
Anti-RAGE antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MOK, RAGE1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAGE(5891)
Immunogène
Sequence
MDLWSAGCVFYEIASLQPLFPGVNELDQISKIHDVIGTPAQKILTKFKQSRAMNFDFPFKKGSGIPLLTTNLSPQCLSLLHAMVAYDPDERIAAHQALQHPYFQEQRKTEKRALGSHRKAGFPEHPVAPEPLSNSCQISKEGRKQKQSLKQEEDRPKRRGPAYVMELPKLKLSGVVRLSSYSSPTLQSVLGSGTNGRVPVLRPLKCIPASKKTDPQKDLKPAPQQCRLPTIVRKGGR
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable