SAB1401131
Anti-FCAR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD89
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FCAR(2204)
Description générale
Immunogène
Sequence
MDPKQTTLLCLVLCLGQRIQAQEGDFPMPFISAKSSPVIPLDGSVKIQCQAIREAYLTQLMIIKNSTYREIGRRLKFWNETDPEFVIDHMDANKAGRYQCQYRIGHYRFRYSDTLELVVTGLYGKPFLSADRGLVLMPGENISLTCSSAHIPFDRFSLAKEGELSLPQHQSGEHPANFSLGPVDLNVSGIYRCYGWYNRSPYLWSFPSNALELVVTDSIHQDYTTQNLIRMAVAGLVLVALLAILVENWHSHTALNKEASADVAEPSWSQQMCQPGLTFARTPSVCK
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable