SAB1400172
Anti-MX2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MXB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MX2(4600)
Description générale
Immunogène
Sequence
MSKAHKPWPYRRRSQFSSRKYLKKEMNSFQQQPPPFGTVPPQMMFPPNWQGAEKDAAFLAKDFNFLTLNNQPPPGNRSQPRAMGPENNLYSQYEQKVRPCIDLIDSLRALGVEQDLALPAIAVIGDQSSGKSSVLEALSGVALPRGSGIVTRCPLVLKLKKQPCEAWAGRISYRNTELELQDPGQVEKEIHKAQNVMAGNGRGISHELISLEITSPEVPDLTIIDLPGITRVAVDNQPRDIGLQIKALIKKYIQRQQTINLVVVPCNVDIATTEALSMAHEVDPEGDRTIGILTKPDLMDRGTEKSVMNVVRNLTYPLKKGYMIVKCRGQQEITNRLSLAEATKKEITFFQTHPYFRVLLEEGSATVPRLAERLTTELIMHIQKSLPLLEGQIRESHQKATEELRRCGADIPSQEADKMFFLIEKIKMFNQDIEKLVEGEEVVRENETRLYNKIREDFKNWVGILATNTQKVKNIIHEEVEKYEKQYRGKELLGFVNYKTFEIIVHQYIQQLVEPALSMLQKAMEIIQQAFINVAKKHFGEFFNLNQTVQSTIEDIKVKHTAKAENMIQLQFRMEQMVFCQDQIYSVVLKKVREEIFNPLGTPSQNMKLNSHFPSNESSVSSFTEIGIHLNAYFLETSKRLANQIPFIIQYFMLRENGDSLQKAMMQILQEKNRYSWLLQEQSETATKRRILKERIYRLTQARHALCQFSSKEIH
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable