Documents
SAB1400076
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DECR1 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DECR, Anti-NADPH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DECR1(1666)
Description générale
This gene encodes an accessory enzyme which participates in the beta-oxidation and metabolism of unsaturated fatty enoyl-CoA esters. (provided by RefSeq)
Immunogène
DECR1 (NP_001350, 236 a.a. ~ 335 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVIQPGPIKTKGAFSRLDPTGTFEKEMIGRIPCGRLGTVEELANLAAFLCSDYASWINGAVIKFDGGEEVLISGEFNDLRKVTKEQWDTIEELIRKTKGS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable