SAB1306604
ANTI-BI-PHOSPHO-ERK1/2(T202/Y204) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ERK1, ERT2, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
43136 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pT202)
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable