Documents
SAB1300872
Sigma-Aldrich
Anti-BBS4 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BBS4, Anti-Bardet-Biedl syndrome 4 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BBS4(585)
Catégories apparentées
Description générale
BBS4 contains tetratricopeptide repeats (TPR), similar to O-linked N-acetyglucosamine transferase. Mutations in the gene encoding this protein have been observed in patients with Bardet-Biedl syndrome type 4. BBS4 may play a role in pigmentary retinopathy, obesity, polydactyly, renal malformation and mental retardation.
Immunogène
BBS4 (NP_149017, 342-380)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human BBS4.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable