SAB1300724
Anti-Phospho-RASGRF1-S929 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Guanine nucleotide-releasing protein, Anti-Ras-GRF1, Anti-Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 1, Guanine nucleotide-releasing factor 1, Ras-specific nucleotide exchange factor CDC25
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer929)
Informations sur le gène
human ... RASGRF1(5923)
Description générale
Immunogène
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S929 of human RASGRF1.
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable