S9276
Sodium bicarbonate-14C
buffered aqueous solution, extent of labeling: 2-10 mCi per mmol
About This Item
Produits recommandés
Forme
buffered aqueous solution
Ampleur du marquage
2-10 mCi per mmol
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[14C](=O)O[Na]
Conditionnement
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable