Key Documents
S8890
Sigma-Aldrich
Sodium bisulfite
ACS reagent
Synonyme(s) :
Sodium hydrogensulfite
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
NaHSO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.06
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Composition
SO2, ≥58.5%
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES 
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
Clé InChI
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
Note: This product is usually a mixture of sodium bisulfite and sodium metabisulfite.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2