S8432
Sulfo NONOate disodium salt
Synonyme(s) :
Hydroxydiazenesulfonic acid 1-oxide disodium salt
About This Item
Forme
powder
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]\N=[N+](/[O-])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2N2O5S.2Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;;/h3H,(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Clé InChI
LYIIGAIVRHASTQ-SEPHDYHBSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.