S7942
Sirtinol
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[(2-Hydroxynaphthalen-1-ylmethylene)amino]-N-(1-phenethyl)benzamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(NC(=O)c1ccccc1\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
Clé InChI
UXJFDYIHRJGPFS-WPWMEQJKSA-N
Informations sur le gène
human ... SIRT1(23411) , SIRT2(22933)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable