Principaux documents
S7126
Sigma-Aldrich
Suberic acid
Synonyme(s) :
Octanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOC(CH2)6COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.19
Beilstein:
1210161
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
pb
230 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
140-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup