S6686
Anti-Sodium Channel, Brain Type III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-BIII, Anti-SCN3A, Anti-SP32III
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
western blot: 1:200 using newborn rat brain membranes
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Scn3a(497770)
Immunogène
Forme physique
Not finding the right product?