S5441
Stresscopin-related peptide amide human trifluoroacetate salt
Synonyme(s) :
SRP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C205H358N68O57
Poids moléculaire :
4687.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Source biologique
human
Niveau de qualité
Poids mol.
4687.46 g/mol
Conditionnement
pkg of 500 μg
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... UCN2(90226)
Amino Acid Sequence
His-Pro-Gly-Ser-Arg-Ile-Val-Leu-Ser-Leu-Asp-Val-Pro-Ile-Gly-Leu-Leu-Gln-Ile-Leu-Leu-Glu-Gln-Ala-Arg-Ala-Arg-Ala-Ala-Arg-Glu-Gln-Ala-Thr-Thr-Asn-Ala-Arg-Ile-Leu-Ala-Arg-Val-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
A specific ligand for the corticotropin-releasing hormone receptor type 2 (CRHR2).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable