S5003
Stearyl acetate
≥99%
Synonyme(s) :
Acetic acid stearyl ester
About This Item
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥99%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
OIZXRZCQJDXPFO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable