Key Documents
S4895
Sigma-Aldrich
Tin(II) tartrate
~99%
Synonyme(s) :
Stannous tartrate
About This Item
Formule linéaire :
SnC4H4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
~99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1C(O)C(=O)O[SnH2]OC1=O