Documents
S4687
Sigma-Aldrich
Anti-SAP-102 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Dlg3(58948)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acids 83-100 of rat SAP-102.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide and 1 mg/ml bovine serum albumin