S4521
Saponin from Quillaja sp.
Sapogenin content 20-35 %
About This Item
Produits recommandés
Description
non-ionic
Composition
Sapogenin content, 20-35%
Technique(s)
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
Cendres sulfatées
≤10%
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to stain fertilized oocytes
- in the analysis of intracellular cytokine production
- to permeabilize dendritic cells
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable