S4503
DL-Serine hydroxamate
≥97% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
SHX
About This Item
Produits recommandés
product name
DL-Serine hydroxamate, seryl-tRNA synthetase inhibitor
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(CO)C(=O)NO
InChI
1S/C3H8N2O3/c4-2(1-6)3(7)5-8/h2,6,8H,1,4H2,(H,5,7)
Clé InChI
LELJBJGDDGUFRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable